Merck
366390
Sigma-Aldrich
4-Propoxybenzoic acid
98%
Sinónimos:
p -Propoxybenzoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2OC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
liquid crystal
mp
144-146 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
GDFUWFOCYZZGQU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)