Merck
365408
Sigma-Aldrich
Tetrakis(1-methoxyvinyl)tin
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20O4Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
346.99
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)