Merck
364290
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) pentasulfide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10S5Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
338.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
198 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.S3SS[Ti]SS3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)