364231
2,6-Diamino-4-chloropyrimidine 1-oxide
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
mp
185 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Nc1cc(Cl)nc(N)[n+]1[O-]
InChI
1S/C4H5ClN4O/c5-2-1-3(6)9(10)4(7)8-2/h1H,6H2,(H2,7,8)
InChI key
CFHPTZFRFWGDPD-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)