Merck
363812
Sigma-Aldrich
4-(Decyloxy)benzoic acid
98%
Sinónimos:
4-(n -Decyloxy)benzoic acid, p -(Decyloxy)benzoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)9OC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
278.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
liquid crystal
mp
94-143 °C (lit.)
temperatura de transición
nematic phase to isotropic phase 117-143 °C
smectic phase to nematic phase 94-117 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-20-16-12-10-15(11-13-16)17(18)19/h10-13H,2-9,14H2,1H3,(H,18,19)
Clave InChI
NZNICZRIRMGOFG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
B Sivaranjini et al.
Scientific reports, 8(1), 8891-8891 (2018-06-13)
A simple and effective approach for vertical alignment of liquid crystals (LCs) over a functionalized transparent flexible substrate is described. Surface characterization of this commercially available plastic substrate through X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and attenuated total reflection infrared spectroscopy (ATR-IR)