Merck
363235
Sigma-Aldrich
2,5-Dibutoxy-4-(4-morpholinyl)benzenediazonium tetrafluoroborate
Dye content 95 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H28BF4N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
421.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
composición
Dye content, 95%
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCCOc1cc(N2CCOCC2)c(OCCCC)cc1[N+]#N
InChI
1S/C18H28N3O3.BF4/c1-3-5-9-23-17-14-16(21-7-11-22-12-8-21)18(13-15(17)20-19)24-10-6-4-2;2-1(3,4)5/h13-14H,3-12H2,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
KTLYRPBETGHXQC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)