Merck
363189
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzyl succinimidyl carbonate
97%
Sinónimos:
N-(2-Bromobenzyloxycarbonyloxy)succinimide, Z(2-Br)-OSu, Z(2-Br)-OSu, N-(2-Bromobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10BrNO5
Número de CAS:
Peso molecular:
328.12
Beilstein/REAXYS Number:
3623239
MDL number:
assay
97%
SMILES string
Brc1ccccc1COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H10BrNO5/c13-9-4-2-1-3-8(9)7-18-12(17)19-14-10(15)5-6-11(14)16/h1-4H,5-7H2
InChI key
SZDNRTVADOCWKU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)