Merck
362344
Sigma-Aldrich
2,5-Diethoxytetrahydrofuran,mixture of isomers
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16O3
Número de CAS:
Peso molecular:
160.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
97%
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
167-174 °C (lit.)
density
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC1CCC(OCC)O1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)