Merck
361674
Sigma-Aldrich
5′-O-Trityl-2′-deoxy-β-D-lyxofuranosylthymine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H28N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
484.54
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
optical activity
[α]20/D −39°, c = 0.5 in DMF
mp
246-248 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CN([C@H]2C[C@@H](O)[C@@H](COC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C29H28N2O5/c1-20-18-31(28(34)30-27(20)33)26-17-24(32)25(36-26)19-35-29(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,18,24-26,32H,17,19H2,1H3,(H,30,33,34)/t24-,25-,26-/m1/s1
InChI key
FZDHVUVGQXVYOP-TWJOJJKGSA-N
Categorías relacionadas
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)