361259
Silver citrate hydrate
Sinónimos:
Citric acid trisilver salt hydrate
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Formulario
powder
concentración
55-65% Ag (by KSCN, titration)
mp
170 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.OC(CC(=O)O[Ag])(CC(=O)O[Ag])C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C6H8O7.3Ag.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Clave InChI
CUGZZMCNRSJKRJ-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.