Merck
360961
Sigma-Aldrich
Allyl cyanoacetate
98%
Sinónimos:
Cyanoacetic acid allyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
NCCH2CO2CH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
125.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
bp
110 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
Clave InChI
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)