Merck
360848
Sigma-Aldrich
(Z)-2-Amino-α-[1-(tert-butoxycarbonyl)-1-methylethoxyimino]-4-thiazoleacetic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H19N3O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
329.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
180 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)O\N=C(/C(O)=O)c1csc(N)n1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)