360333
Sodium phosphonoformate tribasic hexahydrate
98%
Sinónimos:
Foscarnet, Phosphonoformic acid trisodium salt hexahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Na2O3PCO2Na · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
300.04
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
Clave InChI
ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Jocelyne Piret et al.
Journal of virology, 89(8), 4636-4644 (2015-02-13)
DNA polymerases of the Herpesviridae and bacteriophage RB69 belong to the α-like DNA polymerase family. In spite of similarities in structure and function, the RB69 enzyme is relatively resistant to foscarnet, requiring the mutation V478W in helix N to promote