348899
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid
96%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
mp
152-158 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1c(Cl)ccc(c1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO4/c8-3-1-2-4(10(13)14)6(9)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
PCIHIUCCINHORT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?