Merck
348317
4-Methylphthalic anhydride
95%
Sinónimos:
5-Methyl-2-benzofuran-1,3-dione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
162.14
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-073-6
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
95%
bp
295 °C (lit.)
mp
90-92 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H6O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h2-4H,1H3
InChI key
ZOXBWJMCXHTKNU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)