348244
4-Amino-D-phenylalanine hydrate
98%
About This Item
assay
98%
optical activity
[α]20/D +37°, c = 2 in H2O
mp
268-270 °C (lit.)
SMILES string
O.N[C@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?