Merck
347698
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(+)-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-cis-2-propenoate
85%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
85%
actividad óptica
[α]20/D +118°, c = 18 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
60-62 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)\C=C/[C@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C9H14O4/c1-9(2)12-6-7(13-9)4-5-8(10)11-3/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4-/t7-/m0/s1
Clave InChI
VXZZSPHSNBVYHV-MJSGSUOKSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95.56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)