Merck
347493
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methacrylate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=C(CH3)CO2Si(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.27
Beilstein:
1924212
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<5 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
contiene
500 ppm BHT as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.415 (lit.)
bp
51-51.5 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2Si/c1-6(2)7(8)9-10(3,4)5/h1H2,2-5H3
Clave InChI
PGQNYIRJCLTTOJ-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Protected methacrylate monomer which can be deprotected following polymerization.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
D S Spencer et al.
International journal of pharmaceutics, 588, 119691-119691 (2020-07-30)
Cationic polymers have garnered significant interest for their utility in intracellular drug delivery and gene therapy. However, due to their associated toxicities, novel synthesis approaches must be explored to develop materials that are biocompatible. The novel library of nanoparticles synthesized