Merck
346632
Sigma-Aldrich
2-Chlorohydrocinnamonitrile
99%
Sinónimos:
3-(2-Chlorophenyl)propionitrile
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH2CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
165.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.539 (lit.)
bp
83 °C/0.15 mmHg (lit.)
densidad
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadena SMILES
Clc1ccccc1CCC#N
InChI
1S/C9H8ClN/c10-9-6-2-1-4-8(9)5-3-7-11/h1-2,4,6H,3,5H2
Clave InChI
MMTXIUJWFHJGBA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chlorohydrocinnamonitrile is the thermal degradation product of 2-chlorobenzylidenemalononitrile (CS riot control agent).[1]
Aplicación
2-Chlorohydrocinnamonitrile was used as analytical standard for the GC-MS detection of 2-chlorobenzylidenemalononitrile (CS riot control agent).[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Timothy A Kluchinsky et al.
Journal of chromatography. A, 952(1-2), 205-213 (2002-06-18)
2-Chlorobenzylidenemalononitrile (CS riot control agent) has been shown to produce a number of thermal degradation products when dispersed at high temperature. We hypothesized that these CS-derived compounds are formed by energy input from heating during the dispersion process. Here we