Merck
345970
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenyl)-1,1-diphenylethanol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H17ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
308.80
Número MDL:
Ensayo
98%
cadena SMILES
OC(Cc1ccc(Cl)cc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)