Unfortunately, the solubility of this product in water is not determined.
345911
N-(3-Indolylacetyl)-L-alanine
98%
Sinónimos:
IAA-L-Ala, Indole-3-acetyl-L-alanine
Seleccione un Tamaño
US$ 66,20
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 66,20
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]24/D −21°, c = 1 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
138-140 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
C[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(13(17)18)15-12(16)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7-8,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t8-/m0/s1
Clave InChI
FBDCJLXTUCMFLF-QMMMGPOBSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Regarding IAA-ALANINE no.345911 can i dissolve it in water?
1 answer-