Merck
345679
Sigma-Aldrich
Rubidium tetraphenylborate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)4BRb
Número de CAS:
Peso molecular:
404.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
idoneidad de la reacción
core: boron
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[Rb+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Rb/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
Clave InChI
SQJLZQVNFRBQQI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for investigating n(Arene) interactions for alkali metals with π- and σ-Modalities
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)