345091
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulfonate
99%
Sinónimos:
Tetrabutylammonium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid tetrabutylammonium salt
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
mp
112-113 °C (lit.)
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CHF3O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)8(5,6)7/h5-16H2,1-4H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
YNJQKNVVBBIPBA-UHFFFAOYSA-M
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?