Merck
344885
Sigma-Aldrich
Piperidine thiocyanate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
144.24
MDL number:
assay
97%
SMILES string
SC#N.C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N.CHNS/c1-2-4-6-5-3-1;2-1-3/h6H,1-5H2;3H
InChI key
HHUXWFCTZRENLW-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)