Merck
344729
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-3-methylpiperidine
99%
Sinónimos:
1-(3-Methyl-1-piperidinyl)-ethanone, 1-Acetyl-3-pipecoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
141.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
239 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
densidad
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1CCCN(C1)C(C)=O
InChI
1S/C8H15NO/c1-7-4-3-5-9(6-7)8(2)10/h7H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
XKFPNHDGLSYZRC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Acetyl-3-methylpiperidine may be employed as piperidine ligand to investigate the enzymatic activity and three-dimensional structure non-peptide ligand-cyclophilin complexes.
Reactant for:
Regioselective amidyl radical cyclization
Regioselective oxidation of cyclic amino compounds
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
George Kontopidis et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 60(Pt 3), 479-485 (2004-03-03)
Piperidine ligands are described that provide the first examples of non-peptidic ligand structures for the cyclophilin family of proteins. Crystal structures of two ligand complexes are compared with the unliganded protein and show ligand-induced changes in side-chain conformation and water