Merck
344567
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyanisole
98%
Sinónimos:
1-Ethoxy-2-methoxybenzene
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC6H4OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
152.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
density
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccccc1OC
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)