Merck
344346
Sigma-Aldrich
1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid
cis 95 %
Sinónimos:
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H9(CO2H)3
Número de CAS:
Peso molecular:
216.19
Beilstein:
3120108
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
composición
cis, 95%
mp
211-215 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H](C[C@@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h4-6H,1-3H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5+,6-
Clave InChI
FTHDNRBKSLBLDA-FPFOFBBKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)