344311
2,5-Dimethyl-2,4-hexadiene
96%
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.8 (vs air)
presión de vapor
26.9 mmHg ( 37.7 °C)
7.2 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
96%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
559 °F
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
mp
11-14 °C (lit.)
densidad
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C(C)=C/C=C(\C)C
InChI
1S/C8H14/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
DZPCYXCBXGQBRN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?