Merck
344168
Sigma-Aldrich
Phenyl 9-acridinecarboxylate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
299.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
assay
98%
mp
189-191 °C (lit.)
SMILES string
O=C(Oc1ccccc1)c2c3ccccc3nc4ccccc24
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)