Merck
344001
Sigma-Aldrich
4′-Fluoroacetanilide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H4F
Número de CAS:
Peso molecular:
153.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
mp
153-155 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(F)cc1