Merck
343781
Sigma-Aldrich
Maleic anhydride-d2
98 atom % D
Sinónimos:
2,5-Furandione-3,4-d2
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 966,00
5 G
US$ 2.750,00
US$ 966,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 966,00
5 G
US$ 2.750,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4D2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 966,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
powder
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C1=C([2H])C(=O)OC1=O
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H/i1D,2D
Clave InChI
FPYJFEHAWHCUMM-QDNHWIQGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)