343609
(R)-(+)-Methyl p-tolyl sulfoxide
99%
Sinónimos:
(+)-(R)-Methyl 4-tolyl sulfoxide, (+)-Methyl p-tolyl sulfoxide, (R)-4-Methylphenyl methyl sulfoxide, 1-Methyl-4-[(R)-methylsulfinyl]benzene
Productos recomendados
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D +145°, c = 2 in acetone
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
mp
73-75 °C (lit.)
grupo funcional
sulfoxide
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(C)=O
InChI
1S/C8H10OS/c1-7-3-5-8(6-4-7)10(2)9/h3-6H,1-2H3/t10-/m1/s1
Clave InChI
FEVALTJSQBFLEU-SNVBAGLBSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)