Merck
343579
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2,5-diphenyl-3(2H)-thiophenone 1,1-dioxide
98%
Sinónimos:
4-Hydroxy-2,5-diphenyl-3-thiophenone 1,1-dioxide, 2,5-Diphenyl-4-hydroxy-3-thiophenone 1,1-dioxide, HOTDO
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
300.33
Beilstein/REAXYS Number:
544870
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
238-240 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC1=C(c2ccccc2)S(=O)(=O)C(c3ccccc3)C1=O
InChI
1S/C16H12O4S/c17-13-14(18)16(12-9-5-2-6-10-12)21(19,20)15(13)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,15,18H
InChI key
UIVWXNPUCAHAJX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)