Merck
343269
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) fluoride
fused, pieces, 3-12 mm, 99.9%
Sinónimos:
Yttrium trifluoride
About This Item
Fórmula lineal:
YF3
Número de CAS:
Peso molecular:
145.90
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
assay
99.9%
form
fused
pieces
particle size
3-12 mm
density
4.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Y](F)F
InChI
1S/3FH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Application
Suitable for vacuum deposition.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)