Documentos clave
342475
Sigma-Aldrich
Nickel sulfide
99.98%
Sinónimos:
Nickel disulfide
About This Item
Fórmula lineal:
NiS2
Número de CAS:
Peso molecular:
122.82
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
99.98%
SMILES string
S=[Ni]=S
Packaging
Packaged in glass bottles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)