341894
Cyanogen bromide solution
3.0 M in methylene chloride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
concentración
3.0 M in methylene chloride
solubilidad
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: freely soluble
densidad
1.443 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
Clave InChI
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?