341096
Succinimidyl 2,2,2-trichloroethyl carbonate
98%
Sinónimos:
N-(2,2,2-Trichloroethoxycarbonyloxy)succinimide
About This Item
assay
98%
mp
111-113 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)COC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C7H6Cl3NO5/c8-7(9,10)3-15-6(14)16-11-4(12)1-2-5(11)13/h1-3H2
InChI key
WBZXNGAFYBGQFE-UHFFFAOYSA-N
application
- methyl [phenyl 5-(2,2,2-trichloroethoxycarbonylamino)-3,5-dideoxy-2-thio-β-D-glycero-D-galacto-2-nonulopyranosid]-onate
- phenyl 3,4-di-O-benzyl-6-O-(tert-butyl-dimethyl-silyl)-1-selanyl-2-(2,2,2-trichloroethoxycarbonylamine)-β-D-galactopyranoside
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?