340995
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite
technical grade, 90%
Sinónimos:
Phosphonic acid bis(2,2,2-trifluoroethyl) ester
About This Item
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.332 (lit.)
bp
43-44 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.545 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)CO[PH](=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F6O3P/c5-3(6,7)1-12-14(11)13-2-4(8,9)10/h14H,1-2H2
Clave InChI
NYQKUVUXMIHXEA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?