340537
Trimethyl 4-bromoorthobutyrate
95%
Sinónimos:
4-Bromo-1,1,1-trimethoxybutane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
70 °C/0.7 mmHg (lit.)
densidad
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(CCCBr)(OC)OC
InChI
1S/C7H15BrO3/c1-9-7(10-2,11-3)5-4-6-8/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
QBLJMYITBNHQOT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?