340464
1,3-Dichlorotetrafluorobenzene
85%
About This Item
assay
85%
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
150-152 °C (lit.)
density
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(Cl)c(F)c(Cl)c1F
Other Notes
remainder 1,2-isomer
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)