340340
Manganese(II) hexafluoroacetylacetonate trihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Mn(C5HF6O2)2 · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
523.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
core: manganese
mp
173 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Mn]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Mn.3H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;;;/h2*1,12H;;3*1H2/q;;+2;;;/p-2/b2*2-1-;;;;
Clave InChI
HCBXOKXXLBXGQE-KZXGFQSYSA-L
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?