Merck
340235
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Methyl-4-(trichloromethyl)-2-oxetanone
98%
Sinónimos:
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-methyl-4,4,4-trichlorobutyric acid β-lactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5Cl3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
203.45
Beilstein:
5730854
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]26/D +6.0°, c = 2 in ethanol
bp
120 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
43-44 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
C[C@@]1(CC(=O)O1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H5Cl3O2/c1-4(5(6,7)8)2-3(9)10-4/h2H2,1H3/t4-/m1/s1
Clave InChI
MIYJBPXTAZJPGX-SCSAIBSYSA-N
Aplicación
(R)-(+)-4-Methyl-4-(trichloromethyl)-2-oxetanone may be used in the preparation of (S)-citramalic acid.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A highly efficient synthesis of (R)-and (S)-citramalic acid.
Staring EGJ, et al.
Rec. Trav. Chim., 105(10), 374-375 (1986)