Merck
339806
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzylamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
167.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.542 (lit.)
bp
94-96 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
densidad
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(CN)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
Clave InChI
YGZJTYCCONJJGZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,5-Dimethoxybenzylamine was prepared by LiAlH4-reduction of 3,5-dimethoxybenzaldoxime.[1]
Aplicación
3,5-Dimethoxybenzylamine was used in the preparation of trisammonium tris(hexafluoro phosphate) salt.[2] It was also used in the synthesis of well defined, homogeneous [n]rotaxanes (n up to 11) by a template-directed thermodynamic clipping approach.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jishan Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(44), 17266-17271 (2007-10-20)
In this article, we report on the efficient synthesis of well defined, homogeneous [n]rotaxanes (n up to 11) by a template-directed thermodynamic clipping approach. By employing dynamic covalent chemistry in the form of reversible imine bond formation, [n]rotaxanes with dialkylammonium
Methoxy-substituted benzyl isothiocyanates and N-benzyl thioureas.
Bach ERIK and Kjaer A.
Acta Chemica Scandinavica, 25(7) (1971)
The exclusivity of multivalency in dynamic covalent processes.
Jovica D Badjić et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(25), 3273-3278 (2004-06-24)