339008
Ammonium-d4 dideuteriumphosphate
99 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
(ND4)D2PO4
Número de CAS:
Peso molecular:
121.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
mp
195-197 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]N([2H])[2H].[2H]OP(=O)(O[2H])O[2H]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)