The phase transition temperatures for this compound have not been determined. See the link below to the PubChem file for this material. There are a number of references and physical properties listed that may be of interest.
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/104289
338680
4′-Octyl-4-biphenylcarbonitrile
liquid crystal (nematic), 98%
Sinónimos:
4′-n -Octyl-4-cyanobiphenyl, 4′-Octyl-4-biphenylcarbonitrile, 4′-Octyl-4-cyanobiphenyl, 4′-Octyl[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 4-n -Octyl-4′-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4′-n -octylbiphenyl, 4-Cyano-4′-octyl-1,1′-biphenyl, 4-Cyano-4′-octylbiphenyl, 4-Octyl-4′-cyanobiphenyl, p -n -Octyl-p ′-cyanobiphenyl, p -Cyano-p ′-octylbiphenyl, p -Octyl-p ′-cyanobiphenyl
Seleccione un Tamaño
US$ 181,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 181,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid crystal (nematic)
cadena SMILES
CCCCCCCCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C21H25N/c1-2-3-4-5-6-7-8-18-9-13-20(14-10-18)21-15-11-19(17-22)12-16-21/h9-16H,2-8H2,1H3
Clave InChI
CSQPODPWWMOTIY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Give the phase transition temperatures and name the different phases of this liquid crystalline compound 338680 4'-octyl-4-biphenyl carbonitrile
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the anisotropy refractive index and anisotropy electric permittivity for product 338680, 4´-Octyl-4-biphenylcarbonitrile?
1 answer-
Literature values for the anisotropy refractive index and anisotropy electric permittivity of product 338680, 4´-Octyl-4-biphenylcarbonitrile are as follows:ne=1.673no=1.516in 27oCe||=12.8e^=6.65De=6.15in 39.4oC
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.