Merck
338079
Sigma-Aldrich
Dodecanedioic acid diammonium salt
97%
Sinónimos:
1,10-Decanedicarboxylic acid diammonium salt, Ammonium dodecanedioate dibasic, Decane-1,10-dicarboxylic acid diammonium salt
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 56,20
US$ 56,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 56,20
About This Item
Fórmula lineal:
NH4OOC(CH2)10COONH4
Número de CAS:
Peso molecular:
264.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 56,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
mp
170 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
N.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.2H3N/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;;/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);2*1H3
Clave InChI
GPEVMRFAFMVKHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Dodecanedioic acid diammonium salt may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)