Merck
337900
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thienylmethyl benzoate
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
232.30
MDL number:
grade
technical grade
assay
90%
SMILES string
Cc1ccc(COC(=O)c2ccccc2)s1
InChI
1S/C13H12O2S/c1-10-7-8-12(16-10)9-15-13(14)11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
InChI key
OYCPSLZIFRQTQO-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)