337730
Potassium tetrakis(thiocyanato)platinate(II)
Sinónimos:
Dipotassium tetrakis(thiocyanato)platinate(2-) , Dipotassium tetrathiocyanatoplatinate(2-)
About This Item
form
solid
SMILES string
[K+].[K+].N#CS[Pt--](SC#N)(SC#N)SC#N
InChI
1S/4CHNS.2K.Pt/c4*2-1-3;;;/h4*3H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChI key
HFSDIGGSMJDZEA-UHFFFAOYSA-J
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)