337722
1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
100 °C/0.005 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
C1N(CN(CN1Cc2ccccc2)Cc3ccccc3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C24H27N3/c1-4-10-22(11-5-1)16-25-19-26(17-23-12-6-2-7-13-23)21-27(20-25)18-24-14-8-3-9-15-24/h1-15H,16-21H2
Clave InChI
VWVZIRPJPFJGFE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- in the synthesis of alkyl β-aminocarboxylates via trifluoromethanesulfonic acid catalyzed reaction with ketene silyl acetals[1]
- as ligand to study the assembling process of a heterogeneous Cr-based single-site ethylene trimerization catalyst by X-ray absorption spectroscopy[2]
- as ligand during conversion of Phillips Cr/SiO2 polymerisation catalyst to ethylene trimerisation catalyst after assembling new active sites on the silica surface[3]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)