Merck
337684
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[methylenebis(diphenylphosphine)]dipalladium-dichloromethane adduct
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C51H46Cl4P4Pd2
Número de CAS:
Peso molecular:
1137.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
mp
247 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Pd].Cl[Pd].ClCCl.C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.C(P(c5ccccc5)c6ccccc6)P(c7ccccc7)c8ccccc8
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)